Learn More
Contec™ Sistema di saturazione della testa del mocio
Progettato per semplificare il processo di pulizia delle camere sterili, il sistema di saturazione della testa per mocio Contec consente di presaturare le teste del mocio prima del trasferimento nell'ambiente controllato. In questo modo si elimina la necessità di far passare dell'acqua nella camera sterile.
Marca:  Contec™ 2787
717.99 EUR valido fino al 2024-12-20
Usa il codice promo "21731" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15964851
  • 1120.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Piccolo e compatto, il carrello in acciaio inossidabile con doppio secchio da 8 l è ideale per camere sterili di piccole e medie dimensioni. Leggero e maneggevole, il carrello è facile da usare. Il carrello è dotato di quattro ruote autoclavabili antitraccia, pertanto l'intero carrello può essere autoclavato prima dell'uso. Per rendere il sistema estremamente efficiente e conveniente, le teste per mocio utilizzate devono essere a traspirazione rapida e altamente assorbenti. Contec ha sviluppato una nuova testa per mocio piatta da utilizzare come parte del sistema; teste per mocio in poliestere Contec Quiltec I.
I secchi sono progettati per accogliere 5 teste per mocio piatte che possono essere imbevute con 1 l di liquido. il secondo secchio può essere utilizzato per la diluizione di un concentrato e quindi per conservare le teste per mocio usate evitando qualsiasi contaminazione incrociata. Le teste per mocio vengono posizionate su un telaio che consente una facile applicazione del mocio abbinato; ciò consente di montare le teste sul telaio senza usare le mani. Un vassoio diffusore disinfettante in acciaio inossidabile contribuisce a saturare in modo uniforme ogni testa per mocio. Quando non utilizzato, il vassoio diffusore può essere collocato in una fessura sul lato del carrello per un facile stoccaggio. È sufficiente versare il disinfettante sulle teste dal flacone o direttamente dall’altro secchio, attendere 5 minuti per la saturazione completa e quindi il mocio è pronto per l'uso. Le teste per mocio Contec Quiltec I sono realizzate in 100% poliestere a 2 strati intorno a un nucleo in rayon, quindi sono ideali anche per camere sterili al massimo grado poiché generano un numero molto ridotto di particelle e fibre.
Specifica
Specifica
Carrello per saturazione della testa per mocio
Acciaio inox
51 x 30 x 25 cm
Two 8 L Stainless Buckets, Applicator Frame, Diffuser Tray
Non sterili
8 l
Sì
Reusable
1 Ea.