Learn More
Contec™ Panni Polynit™ Heatseal
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Per la pulizia dell'esterno dei prodotti e delle superfici delle camere sterili. I panni Contec™ Polynit™ Heatseal sono realizzati in 100% poliestere testurizzato con bordi sigillati tagliati a laser per prevenire polvere e residui. Contenuto estremamente basso di particelle, fibre e residui non volatili (NVRS).
Marca:  Contec™ PNHS-99
59.69 EUR valido fino al 2025-03-09
Usa il codice promo "24130" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11922445
  • 94.40€ / pezzi 150
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Panni in 100% poliestere a maglia indemagliabile testurizzato, con bordi sigillati a caldo
  • Il taglio a laser sigilla le fibre sul bordo del panno e ne consente l'uso al 100%
  • Consigliato per ambienti di classe ISO 3-8
  • Contenuto estremamente basso di particelle, fibre e residui non volatili (NVRS)
  • Buona assorbenza con solventi
  • Resistenti agli agenti chimici e alle abrasioni
  • Lavati e confezionati in camera bianca di Classe ISO 4
  • Disponibili convalidati sterili fino a un livello di garanzia della sterilità di 10-6 in conformità con gli standard e le pratiche raccomandate delle linee guida AAMI/ISO 11137:2006
Order Info
Disponibili in formati e forme personalizzati. Contattare il rappresentante dell’assistenza clienti Fisher Safety per dettagli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Panni Polynit Heatseal
23 cm
23 cm
Not Autoclavable
Classe ISO 4
9 x 9 pollici (23 x 23 cm)
150 panni/sacchetto (impilati)
Non sterile
9 in.
9 pollici
Poliestere
140 gsm
Single-use
Ideali per operazioni di pulizia generiche
2-ply