Learn More
Contec™ Panni preimbevuti non tessuti PROSAT™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
11 x 9 pollici (28 x 23 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
Descrizione
- Presaturati con miscele di IPA e acqua deionizzata in buste piatte richiudibili, con singolo numero di lotto per la tracciabilità
- Queste buste dal design speciale preservano i livelli di pulizia e saturazione dei solventi
- La miscela di solventi soddisfa le specifiche SEMI relative a metalli e contaminanti
- Compatibilità con Classe ISO 5
- 30 panni/busta, 50 buste/scatola
Specifica
Specifica
| Product Type | Panno presaturato |
| Materiale | Polipropilene |
| Certificazione/Conformità | Classe ISO 5, SEMI per metalli/contaminanti |
| Monouso | Monouso |
| Dimensioni (L x P) | 11 x 9 pollici (28 x 23 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideali per la pulizia ordinaria di strumenti e apparecchiature |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Strumenti di lavoro e altre apparecchiature |
| Quantità confezione | 30 salviette/sacchetto |
| Soluzione di saturazione | 70% IPA/30% acqua deionizzata |
| Sterilità | Non sterile |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% IPA
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene:
Correzione del contenuto del prodotto