Learn More
Contec™ Manici e ganci per mocio QuickConnect™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Descrizione
Possibilità di scelta tra alluminio anodizzato leggero, fibra di vetro o acciaio inossidabile elettrolucidato resistente. I manici per mocio QuickConnect™ Contec™ sono disponibili in modelli a lunghezza fissa o telescopici per soddisfare tutte le esigenze di pulizia.
I telai e i manici delle testine per mocio QuickConnect™ offrono la massima flessibilità di pulizia in ambienti critici. Possibilità di scegliere un manico e abbinarvi varie testine e telai intercambiabili in base alle specifiche applicazioni.
Manici per mocio QuickConnect:
- da utilizzare con l'intera linea di sistemi di pulizia Contec™
- Sterilizzabile in autoclave
- Lunghezze telescopiche: 16 pollici (41 cm), allungabile fino a 30 pollici (76 cm), 50 pollici (127 cm), manico allungabile fino a 92 pollici (234 cm), 69 pollici (175 cm), allungabile fino a 10,8 pollici (3,3 m)
- Lunghezza fissa: 16 pollici (41 cm), 60 pollici (152 cm)
- Per soffitti e pareti difficili da raggiungere, è disponibile un manico in alluminio anodizzato da 16 piedi (4,9 metri); Il manico a 4 pezzi si separa facilmente per la sterilizzazione in autoclave
Ganci per manico per mocio QuickConnect:
- Gancio per manici QuickConnect, si adatta a manici da 0,9 pollici (2 cm) a 1 pollice (2,5 cm)
- Un apposito gancio consente di assicurare i manici QuickConnect ai carrelli dei secchi, riducendo la possibilità di incidenti o fuoriuscite
Specifica
Specifica
| Product Type | Manico allungabile e 2 pezzi |
| Codice colore | Bianco |
| Lunghezza (sistema imperiale) | Da 16 a 30 pollici |
| Sterilità | Non sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | Da 40 a 76 cm |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Monouso | Riutilizzabile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Telai per testine per mocio VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless, EasyCurve e EasyReach, DualClean, QuickConnect |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la pulizia in ambienti critici |
| Color-coded | No |
| Vedi altri risultati |