Learn More
Contec™ Manici per mocio QuickConnect™
Possibilità di scelta tra alluminio anodizzato leggero, fibra di vetro o acciaio inossidabile elettrolucidato resistente. I manici per mocio Contec™ QuickConnect™ sono disponibili in modelli a lunghezza fissa o telescopici per soddisfare tutte le esigenze di pulizia.
Marca: Contec™ 2644
188.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Possibilità di scelta tra alluminio anodizzato leggero, fibra di vetro o acciaio inossidabile elettrolucidato resistente. I manici per mocio Contec™ QuickConnect™ sono disponibili in modelli a lunghezza fissa o telescopici per soddisfare tutte le esigenze di pulizia.
I telai e i manici delle teste per mocio QuickConnect™ offrono la massima flessibilità di pulizia in ambienti critici. Scegliere un manico e abbinare le diverse teste e telai intercambiabili in base alle specifiche applicazioni.Manici per mocio QuickConnect
- Per l'impiego con tutti i sistemi di pulizia Contec™
- Autoclavabile
- Lunghezze telescopiche: 16 pollici (41 cm) estensibile a 30 pollici (76 cm); manico da 50 pollici (127 cm) estensibile a 92 pollici (234 cm); 69 pollici (175 cm) estensibile a 10.8 piedi cubici (3.3 m)
- Lunghezze fisse: 16 pollici (41 cm); 60 pollici (152 cm)
- Per soffitti e pareti difficili da raggiungere è disponibile un manico in alluminio anodizzato da 16 piedi (4.9 m); il manico in 4 parti si smonta facilmente per l'autoclavaggio
- Il gancio per manici QuickConnect è disponibile per manici da 0.9 pollici (2 cm) e 1 pollice (2.5 cm)
- Un apposito gancio consente di assicurare i manici QuickConnect ai carrelli dei secchi, riducendo la possibilità di incidenti o fuoriuscite
Specifica
Manico allungabile, 2 pezzi | |
Non sterile | |
Sì | |
Per la pulizia in ambienti critici |
16 pollici estensibile a 30 pollici | |
40 to 76 cm | |
VertiKlean, VertiKlean MAX, mocio Edgeless, mocio EasyCurve e EasyReach, sistema DualClean, telai della testa per mocio QuickConnect | |
Acciaio inox |