Learn More
Contec™ Manici per mocio QuickConnect™
Possibilità di scelta tra alluminio anodizzato leggero, fibra di vetro o acciaio inossidabile elettrolucidato resistente. I manici per mocio Contec™ QuickConnect™ sono disponibili in modelli a lunghezza fissa o telescopici per soddisfare tutte le esigenze di pulizia.
Marca: Contec™ CFH114
160.82 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22002" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Possibilità di scelta tra alluminio anodizzato leggero, fibra di vetro o acciaio inossidabile elettrolucidato resistente. I manici per mocio Contec™ QuickConnect™ sono disponibili in modelli a lunghezza fissa o telescopici per soddisfare tutte le esigenze di pulizia.
- Fully autoclavable QuickConnect mop handles and interchangeable mop head frames work together for maximum flexibility for cleaning in critical environments. Invest in one handle and the various interchangeable heads required for your specific applications. Handles are available in several lengths and styles.
- Telescoping handles are available in lightweight carbon fiber and anodized aluminum or durable stainless steel or fiberglass. Choose from a variety of lengths ranging from 16 in. (40 cm) extends to 30 in. (75 cm) to 66 in. (1.7 m) extends to 224 in. (5.7 m). For hard-to-reach ceilings and walls, a 27.8 ft. (8.5 m) carbon fiber handle is available that is lightweight and easy to maneuver.
- A 60 in. one-piece stainless-steel handle is also available.
- Compatible with all QuickConnect™ frames
- Multiple lengths available
Specifica
63 to 114 in. | |
Black | |
Non-sterile | |
Reusable | |
No |
Extendable Handle | |
63 to 114 in. | |
Autoclavable | |
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mop, EasyCurve and EasyReach Mops, DualClean System, QuickConnect Mop Head Frames | |
Carbon Fiber |