Learn More
Contec™ Mocio piatto QuickTask™
Il sistema di pulizia consente di scegliere tra diverse opzioni. Il mocio piatto Contec™ QuickTask™ è ideale per la pulizia e l'applicazione di disinfettanti a soffitti, pareti e pavimenti, inclusi griglie e pavimenti di camere sterili perforati. Tutta la bulloneria QuickTask™ è completamente autoclavabile.
Marca:  Contec™ TASK0300
343.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11942435
  • 460.00€ / pezzi 40
Spedizione stimata: 28-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Il sistema di pulizia consente di scegliere tra diverse opzioni. Il mocio piatto Contec™ QuickTask™ è ideale per la pulizia e l'applicazione di disinfettanti a soffitti, pareti e pavimenti, inclusi griglie e pavimenti di camere sterili perforati. Tutta la bulloneria QuickTask™ è completamente autoclavabile.
  • Il sistema QuickTask è costituito da una varietà di teste per mocio piatte di poliestere a maglia, poliestere/cellulosa, microfibra/schiuma e microfibra, facili da installare sul complessivo telaio incernierato e manico
  • Ogni testa per mocio è compatibile con un'ampia gamma di prodotti chimici e disinfettanti, tra cui soluzioni a base di ammonio quaternario e ipoclorito
  • Si inserisce rapidamente e facilmente nelle coperture per le teste del mocio QuickTask
  • Tutta la bulloneria QuickTask è completamente autoclavabile
  • Telai pieghevoli, leggeri e durevoli in acciaio inossidabile per l'uso con tutti i manici QuickConnect o manico in polipropilene blu per l'uso con manico QuickConnect in acciaio inossidabile da 60 pollici e il manico estensibile in fibra di vetro da 69 pollici
Coperture per mocio in poliestere a maglia (19033707 e 19033708)
  • Coperture per mocio monouso e leggere realizzate in poliestere a maglia multistrato assorbente
  • Ottimizzate per l'uso su superfici lisce; per l’applicazione uniforme delle soluzioni durante la rimozione di contaminanti
  • Forniti lavati in camera sterile per ambienti più critici
  • Disponibili in versione sterile e non sterile
Coperture per mocio in microfibra ad anelli (19168799)
  • Massima assorbenza delle coperture per mocio QuickTask
  • La struttura in microfibra ad anelli di piccole dimensioni offre prestazioni eccezionali nella rimozione di liquidi, sporcizia, residui e altri contaminanti dalla maggior parte delle superfici
  • Prestazioni di asciugatura e assorbenza eccezionali su superfici bagnate
  • Ideale per pavimenti polimerici
Teste per mocio in poliestere ad anelli a maglia (19168800)
  • Copertura per mocio QuickTask più pulita e durevole
  • Anelli di media lunghezza adatti a quasi tutte le forme
  • Ideale per una pulizia di sgusci, giunti a soffitto e a parete più semplice rispetto ai comuni panni per mocio piatti
  • Forniti lavati in camera sterile per ambienti critici
Teste per mocio con rivestimento in microfibra e nucleo in espanso (19200010 e 19200011)
  • L'esclusivo rivestimento in microfibra con struttura a nucleo in espanso assicura un eccellente contatto con il pavimento, un'assorbenza e una pulizia delle superfici superiore
  • La microfibra scanalata consente una pulizia, un'applicazione di soluzioni e prestazioni di asciugatura eccezionali
Specifica
Specifica
16.5 x 4.5 pollici
Blu
Non sterili
4.5 pollici
Small Loop
Ideale per la pulizia e l'applicazione di disinfettanti su soffitti, pareti e pavimenti, inclusi griglie e pavimenti di camere sterili perforati
Copertura per mocio piatto QuickTask™
16.5 pollici
41 cm
13 cm
Single-use
Sistema di pulizia QuickTask™
Microfibra di poliestere