Learn More
Contec™ Telai della testa per mocio incernierato piatto QuickTask™
I telai piatti della testa per mocio incernierati Contec™ QuickTask™ sono resistenti, leggeri e progettati esclusivamente per il sistema di pulizia Contec™ QuickTask™.
57.45€ - 283.00€
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensions | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensions | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15895587
|
Contec™
2740 |
Polipropilene | 16 x 5 pollici (41 x 13 cm) |
57.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11902425
|
Contec™
2749 |
Acciaio inox | 16 x 4.5 pollici (41 x 11 cm) | N/A | |||||
Descrizione
- In acciaio inox o polipropilene blu
- Autoclavabile
- Compatibile con tutte le soluzioni disinfettanti e i solventi più comuni
- Il sistema QuickTask™ è costituito da una varietà di teste per mocio piatte di poliestere a maglia, poliestere/cellulosa, microfibra/schiuma e microfibra, facili da installare sul complessivo telaio incernierato e manico
- Il sistema QuickTask™ è ideale per la pulizia di pavimenti, tra cui griglie e pavimenti di camere sterili perforati
Specifica
Non sterile | |
Sì |