Learn More
Contec™ SATWipes™ Presaturated Wipes
Prepare for a variety of cleanrooms. The Contec™ SATWipes™ Presaturated Wipes are offered in various options to help tackle general-purpose cleaning in ISO Class 5 to ISO Class 8 environments.
Marca: Contec™ SAT-C3-7030
Dettagli aggiuntivi : Peso : 11.00000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descrizione
- Durable, presaturated wipes with a choice of solvent saturations on perforated rolls
- SATWipes with Polyester Nonwoven wipes are ideal for critical applications in ISO Class 5 environments
- SATWipes with Polyester/Cellulose Nonwoven Wipes offer strength and low extractables for use in less critical applications in ISO Class 6 to 8 environments
- Designed for general-purpose cleaning and surface preparation and for wiping process tools and other equipment and for use prior to cleanroom entry
Specifica
SATWipes Pre-saturated Wipes | |
23 cm | |
15.2 cm | |
ISO Class 5 and 6 | |
Excellent wipes for less critical applications, compatible with ISO class 6 environments and wipes down prior to entry into cleanroom | |
70% IPA, 30% DI Water |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
9 x 6 in. (22.8 x 15.2 cm) | |
12 Pk. |
Sicurezza e movimentazione
- CONTEC SATWIPE NONWOVEN POLYESTER WITH 70% IPA
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol