Learn More
Brady™ Rotolo di etichette magnetiche per stampante J2000
Codice prodotto. 17130451
Click to view available options
Dimensions (LxW):
7.62 m x 63.50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17130451
Marca: Brady™ 151114
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le etichette magnetiche B-2509 possono essere stampate con la stampante per etichette a colori BradyJet J2000.
  • Le etichette, stampabili a colori e in sito, aderiscono alle superfici metalliche, tra cui la maggior parte delle scaffalature e dei contenitori industriali.
  • Ideali per migliorare l’efficienza del prelievo nei magazzini.
Specifica
Certificazione/Conformità Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Non-adhesive
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Rotolo
Materiale Magnetic Polyester
Printable Sides Front
Print Technology Ink Jet
Product Type Label Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General identification, Lean and 5S labelling, Safety identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BradyJet J2000 Color Label Printer
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1 Label/Bag
Quantità 1 Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 0°F to 140°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +60°C
Spessore (sistema imperiale) 0.018 in.
Spessore (sistema metrico) 0.457 mm
Dimensions (LxW) 7.62 m x 63.50 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 25 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 7.62 m
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 63.50 mm
Peso (sistema metrico) 903 g
Alternate Part Number J20C-2500-2509