Learn More
HUBER Control Cables
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
CP AIf / Open
Cc / Rs232 15 Pol
Command Module
Control Cable ECS Standby /Open End
Cp Rs485 / Open
Data Transfer
LEVEL - Open End
PC to Serial Interface
POKO-Alarm/Comgate-Unistat
Tnt&Cc
Unipump/ Unistat
Tipo:
Control Cable
Control Cable ECS
Control Cable POKO
LEVEL - open end
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Cable Length: 3m
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Unipump/ Unistat |
| Tipo | Control Cable |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3 m |