Learn More
HUBER Control Cables
Cable Length: 3 m
Marca:  HUBER 6147
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17000kg
Codice prodotto. 10115742
  • 190.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Cable Length: 3m
Specifica
Specifica
Command Module
Control Cable
Command Module
3 m