Learn More
HUBER Control Cables
Cable Length: 3 m
Marca:  HUBER 6319
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16000kg
Codice prodotto. 10616527
  • 144.16€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Cable Length: 3m
Specifica
Specifica
Cc / Rs232 15 Pol
Control Cable
3 m