Learn More
HUBER Control Cables
Cable Length: 3 m
Marca:  HUBER 9491
Codice prodotto. 10664217
  • 110.24€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Cable Length: 3m
Specifica
Specifica
Control Cable ECS Standby - Open End
Control Cable ECS
3 m