Learn More
HUBER Control Cables
Cable Length: 3 m
Marca:  HUBER 9492
Codice prodotto. 10676327
  • 114.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Cable Length: 3m
Specifica
Specifica
LEVEL - Open End
LEVEL - open end
3 m