Learn More
3M™ Secure Click™ D9035 Filtri per polveri
La ventola 3M™ Cool Flow™ 1040 è un accessorio opzionale per le semimaschere riutilizzabili serie 3M™ 4000+.
Marca: 3M™ 7100135815
633.36 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Riduce il calore e l'umidità che si accumulano all'interno del respiratore
- Da utilizzare con semimaschere riutilizzabili 3M™ serie 4000+
- Accessorio opzionale che si installa in modo semplice e sicuro
- Notevole sensazione di freschezza sul viso mentre lavori
- Pulsante singolo per le funzioni di controllo
- Batteria ricaricabile e con presa europea in dotazione
Specifica
Blu | |
Da utilizzare con semimaschere riutilizzabili 3M™ serie 4000+ |