Learn More
Corning™ Contenitori di fiale per congelamento di cellule CoolCell™ LX
Per il raffreddamento senza alcol alla velocità di -1°C/minuto se collocati in un congelatore a -80°C.
195.00€ - 665.00€
Specifica
Materiale | Polyethylene Foam |
---|---|
Forma | Round |
Tipo | Freezer Box |
Da utilizzare con (applicazione) | Cryopreservation of Most Cells and Cell Lines |
Capacità | 12 (Standard 1 to 2 mL Cryogenic Vials) |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15552771
|
Corning™
432001 |
Viola | 1/Pk., 1/Cs. |
195.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15562771
|
Corning™
432002 |
Verde | 1/conf., 1/scatola |
195.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15572771
|
Corning™
432003 |
Arancione | 1/Pk., 1/Cs. |
195.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15582771
|
Corning™
432004 |
Rosa | 1/Pk., 1/Cs. |
195.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15813885
|
Corning™
432138 |
Assorted (Green, Orange, Pink, Purple) | 4/Pk., 1/Cs. |
665.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Il contenuto a bassa emissione di calore garantisce inoltre che i contenitori tornino rapidamente alla temperatura ambiente quando vengono rimossi dal congelatore
- Per 12 fiale criogeniche standard da 1.0 a 2.0 ml
- Simmetrici dal punto di vista radiale, per il congelamento uniforme delle fiale
- Pozzetti numerati per una facile identificazione dei campioni
- Coperchio smussato per una presa sicura e un'apertura facile
- Espanso non assorbente
- Tappi delle fiale esposti quando il coperchio viene aperto per una rimozione rapida e organizzata dei campioni congelati
Specifica
Polyethylene Foam | |
Freezer Box | |
12 (Standard 1 to 2 mL Cryogenic Vials) | |
11.7 cm | |
12.7 mm |
Round | |
Cryopreservation of Most Cells and Cell Lines | |
11.7 x 10.11 cm | |
10.11 cm |