Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15694614 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Include:
con Rotor S-4x1000, inclusi cestelli per piastre/provette e adattatori per provette a fondo rotondo con un diametro di 13/16 mm
con Rotor S-4x1000, inclusi cestelli per piastre/provette e adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL
con Rotor S-4x1000, inclusi cestelli rotondi e adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL
con Rotor S-4x750, inclusi cestelli rotondi e adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL
con Rotor S-4xUniversal-Large, inclusi cestelli universali e adattatori per provette a fondo rotondo con diametro da 13/16 mm
con Rotor S-4xUniversal-Large, inclusi cestelli universali e adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL e piastre
con rotore S-4x1000, incl. cestello piastra/provetta e dispositivo di rimozione
con rotore S-4x1000, inclusi cestelli ad elevata capacità e adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL
senza rotore
Modello:
Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5920 R, tastiera a membrana
Rotore:
Not Included
S-4 xUniversal-Large
S-4x1000
S-4x750
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 15694614
Marca: Eppendorf™ 5948000212
La Centrifuge 5920 R refrigerata di Eppendorf offre prestazioni a resa elevata e una gestione avanzata della temperatura in un design compatto. Con capacità fino a 4 provette coniche da 1.000 mL / 52 da 50 mL, centrifuga sia piastre che provette nello stesso cestello, garantendo grande flessibilità.
cooled, with rotor S-4xUniversal-Large, incl. Universal beakers and adapters for conical tubes 5 mL / 15 mL / 25 mL / 50 mL and plates, 230 V / 50 - 60 Hz
I rotori basculanti e gli adattatori possono accogliere provette e flaconi da 0,2 mL a 1.000 mLCestelli e accessori per la centrifugazione di ogni tipo di piastra MTP, PCR o Deepwell PlatesRotori ad angolo fisso per applicazioni di biologia molecolare ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 50 mLCentrifugazione ad alta velocità fino a 21,194 × g (13.700 rpm)I coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ permettono una chiusura rapida ed ergonomicaChiusura del coperchio della centrifuga con 'soft-touch'Massima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoroL'ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul bancoRiconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Tipo di unità di controllo Keypad
Descrizione Centrifuge 5920 R
Capacità 4 x 1000 mL
RCF max 21,194 x g
Velocità max 13,500 rpm
Refrigerato Yes
Display grande LCD brillante
Include con rotore S-4x1000, inclusi cestelli ad elevata capacità e adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL
Modello Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastiera a membrana
Livello di rumorosità <60 dB (A)
Rotore S-4x1000
Rotore incluso Yes
Run Time 10 sec. to 99 hr. 59 min., Continuous Run Function, Short-spin
Specifiche di sicurezza Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati e tappi a tenuta di aerosol, contatore del ciclo di vita del rotore, riconoscimento automatico di squilibri
Standard EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC part 15 class A, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (refer to manual for more details)
Gamma di temperatura -11°C to +40°C
Temporizzatore da 10 s a 99 h 59 min, in funzionamento continuo, Short Spin
Tipo Centrifughe da banco
Warranty 3 Years
Dimensioni (A P Diam.) 70 x 61 x 35 cm
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 29.2 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 74 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 15.9 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 40 cm
Net Weight 99 kg
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tensione 230 V
Wattage 1650 W
The Centrifuge 5920 R is designed for separating liquid substance mixtures with different densities, in particular, for processing and analyzing samples from the human body in in-vitro diagnostic applications to ensure that the in-vitro diagnostic device can be used according to its intended purpose. This centrifuge including components is an in-vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.