Learn More
Copper(I) bromide, 98%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10072520
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-70-4
Formula molecolare BrCu
Molecular Weight (g/mol) 143.45
Numero MDL MFCD00010969
InChI Key NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
PubChem CID 24593
IUPAC Name bromocopper
SMILES [Cu+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 1345.0°C
Materiale o nome chimico Copper(I) bromide
Punto di fusione 504.0°C
Colore Green
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Complexometry)
Formula lineare CuBr
Fieser 01,165; 02,90; 03,67; 04,108; 05,163; 06,143; 07,79; 08,116; 11,140; 12,286; 14,99; 16,96
Indice di Merck 15, 2649
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: decomposes in hot water, sol. in hcl, hbr, nh4oh (formation of complexes), prectically insoluble in conc. h2so4 and acetone, insoluble matter in hcl: ≤0.02%
Peso formulazione 143.45
Percent Purity 98%
Grado Extra Pure
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.71
Densità 4.7100g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(I) bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.