Learn More
Copper(II) Bromide, Technical, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10578990
Click to view available options
250g, Glass Jar
Specifica
Punti di ebollizione 900°C
Punto di fusione 498°C
CAS 7789-45-9
Colore Gray
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 250 g
Formula molecolare Br2Cu
Numero MDL 10970
InChI Key QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cu++].[Br-].[Br-]
IUPAC Name copper(2+) dibromide
Molecular Weight (g/mol) 223.35
Peso formulazione 223.36g/mol
Imballaggio Glass Jar
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) bromide