Learn More
Copper(Ii) Chloride Dihydrate, Reagent grade, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Copper(Ii) Chloride Dihydrate |
Quantità | 100 g |
Formula lineare | CuCl2 · 2H2O |
Numero UN | UN2802 |
Peso formulazione | 170.48g/mol |
Grado | Reagent |
Imballaggio | Poly Bottle |
Densità | Vapor Density: >1 (vs air) |