Learn More
Copper(II) hydroxide, tech. 94%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11362988
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Used As a Raw Material in Chemical Processing and Catalyst Manufacturing
Used as a raw material in chemical processing and catalyst manufacturing. Copper(II) hydroxide is used as ceramic colorant. In organic synthesis, it is used as a catalyst to prepare 1-((2-aminoethyl)amino)anthraquinone, 1-amino-4-((2-aminoethyl)amino)anthraquinone by reacting with 1-bromoanthraquinone or 1-amino-4-bromoanthraquinone respectively. It is involved in the synthesis of benzoic acid and octanoic acid. It is used as a precursor in the production of rayon, battery electrodes and other copper salts It is also used as a dye mordant, paper colorant, pigment and feed additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20427-59-2
Formula molecolare H2CuO2
Numero MDL MFCD00010968
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) hydroxide
Colore Blue
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 94%
Informazioni di solubilità Slightly soluble in waterSoluble in acids,ammonium hydroxide,dilute hydrochloric acid,concentrated alkali and potassium cyanide. Insoluble in water,ethanol,and acetone.
Peso formulazione 97.55
Grado Technical
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto Blue powder
Densità 3.4 g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Copper hydroxide