Learn More
Copper(II) oxide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
49.25€ - 513.56€
Identificatori chimici
CAS | 1317-38-0 |
---|---|
Formula molecolare | CuO |
Molecular Weight (g/mol) | 79.55 |
Numero MDL | MFCD00010979 |
InChI Key | KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide |
PubChem CID | 14829 |
SMILES | [O--].[Cu++] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10750921
|
Thermo Scientific Acros
221281000 |
100 g | Plastic bottle |
49.25€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10076183
|
Thermo Scientific Acros
221285000 |
500 g | Plastic bottle |
143.72€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10016143
|
Thermo Scientific
221280025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
513.56€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1317-38-0 | |
79.55 | |
KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N | |
14829 |
CuO | |
MFCD00010979 | |
cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide | |
[O--].[Cu++] |
Specifica
Copper(II) oxide | |
p.a. | |
Black | |
99% min. (Complexometry) | |
CuO | |
04,108; 05,161 | |
cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide | |
KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N | |
oxocopper | |
14829 | |
≥99% |
1326.0°C | |
1317-38-0 | |
Powder | |
CuO | |
MFCD00010979 | |
15, 2636 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids - slowly soluble in nh3, soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions, practically insoluble in alcohol | |
[O--].[Cu++] | |
79.55 | |
79.54 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Avoid release to the environment.
Collect spillage.
Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 215-269-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GL7900000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Copper(II) oxide
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .