Learn More
Copper(II) perchlorate hexahydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Copper(II) perchlorate hexahydrate |
Colore | Blue |
pH | 4 to 7 (5% soln.) |
Forma fisica | Adhering Crystals |
Quantità | 5 g |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Iodometry) |
Formula lineare | Cu(ClO4)2·6H2O |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble in water |
Peso formulazione | 370.52 |
Percent Purity | 98% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Copper(II) perchlorate hexahydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.