Learn More
Copper(II) sulfate, 98+%, for analysis, anhydrous
Codice prodotto. 11994231 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 11994231
Marca: Thermo Scientific Acros 197710025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7758-98-7 | CuO4S | 159.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-98-7
Formula molecolare CuO4S
Molecular Weight (g/mol) 159.6
InChI Key ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC Name copper;sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) sulfate
Punto di fusione 200.0°C
Colore Gray to Green
Forma fisica Fine Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Iodometry)
Formula lineare CuSO4
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 08,125; 10,107; 16,283
Indice di Merck 15,2643
Informazioni di solubilità Solubility in water: 203g/L (20°C).
Peso formulazione 159.6
Percent Purity ≥98%
Grado Analytical
Perdita all'essiccatura 1% (300°C) max.
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) sulphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Copper(II) sulphate