Learn More
Copper(Ii) Sulfate, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15641220 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50kg
pezzi 6
Codice prodotto. 15641220
Marca: Honeywell-Fluka 128521KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., anhydrous, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99-100.5% (based on anhydrous substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-98-7
Formula molecolare CuO4S
Molecular Weight (g/mol) 159.602
Numero MDL MFCD00010981
InChI Key ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC Name copper;sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(Ii) Sulfate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Forma fisica Anhydrous
Quantità 1 kg
Formula lineare CuSO4
Numero UN 3077
Peso formulazione 159.61g/mol
Percent Purity 99 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Grado puriss.
Pressione del vapore 7.3mmHg (25°C)
Densità 3.603g/mL at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) sulphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Copper sulphate