Learn More
Copper(II) sulfate pentahydrate, 98+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10702602
Click to view available options
Quantità:
500 g
3 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bucket
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-99-8
Formula molecolare CuH10O9S
Molecular Weight (g/mol) 249.68
Numero MDL MFCD00149681
InChI Key JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) sulfate pentahydrate
Punto di fusione 110.0°C
Colore Blue
Forma fisica Fine Crystals
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 102% (Iodometry)
Formula lineare CuSO4·5H2O
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267
Indice di Merck 15,2643
Informazioni di solubilità Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in alcohol and glycerol, insoluble in ethanol
IUPAC Name copper;sulfate;pentahydrate
Peso formulazione 249.68
Percent Purity ≥98%
Grado ACS Reagent
Imballaggio Plastic bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.