Learn More
Copper(II) Sulfate Pentahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Specifica
Punto di fusione | 110°C |
Colore | Blue |
pH | 3.5 to 4.5 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 249.68g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Pressione del vapore | 7.3mmHg 25 |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Identificativo prodotto
- COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- MIXTURE LIST-Contiene: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate