Learn More
Copper Solution for ICP, 1g/L, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1000 mL
Specifications
Specifications
Concentrazione | 1g/L |
Quantità | 500 mL |
La soluzione contiene | HNO3 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Single-element Standard Solution for ICP. Copper (Cu) 1000mg/l in HNO3 2%
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .