Learn More
Copper Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10743173
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Copper Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3251-23-8
Formula molecolare CuN2O6
Molecular Weight (g/mol) 187.554
Numero MDL 10967
InChI Key XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo copper dinitrate, cupric nitrate, copper ii nitrate, copper nitrate, cupric dinitrate, claycop, copper 2+ nitrate, caswell no. 246, nitric acid, copper 2+ salt, unii-9tc879s2zv
PubChem CID 18616
ChEBI CHEBI:78036
IUPAC Name copper;dinitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Cu+2]
Specifica
Colore Colorless
pH 1
Quantità 100 mL
Imballaggio HDPE plastic bottle
Forma Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper solution 1000 ppm
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico A§.