Learn More
COR 170, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Descrizione
Selective inverse agonist of CB2 receptors (Ki values are 3.8 and >10,000 nM for CB2 and CB1, respectively).
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | COR 170 |
Quantità | 10 mg |
Peso formulazione | 468.63 |
Percent Purity | >99% |