Learn More
COR 170, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 30002003
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Selective CB2 receptor inverse agonist
Selective inverse agonist of CB2 receptors (Ki values are 3.8 and >10,000 nM for CB2 and CB1, respectively).
Identificatori chimici
CAS 1048039-15-1
Formula molecolare C31H36N2O2
Molecular Weight (g/mol) 468.641
InChI Key MSJISJDTJJYBFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-adamant-1-yl-4-oxo-1-pentyl-6-phenyl-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide
PubChem CID 25033736
IUPAC Name N-(1-adamantyl)-4-oxo-1-pentyl-6-phenylquinoline-3-carboxamide
SMILES CCCCCN1C=C(C(=O)C2=C1C=CC(=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)NC45CC6CC(C4)CC(C6)C5
Specifica
Materiale o nome chimico COR 170
Quantità 50 mg
Peso formulazione 468.63
Percent Purity >99%