Learn More
JULABO™ CORIO™ Heating Circulator with Open Bath
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7162855
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14 to 19 L
17 to 27 L
26 to 39 L
9 to 13 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15460572
Marca: JULABO™ 9012413
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Quiet open heating bath circulator featuring high quality pump connections and stainless steel bath tanks.
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy pump change-over between internal and external circulation
  • USB connection
  • High-quality bath tanks made of stainless steel
  • Integrated drain screw
Specifica
Temperatura ambiente 5 to 40°C
Descrizione Heating Circulator
Capacità (sistema metrico) 9 to 13 L
Portata 15 L/min.
Gamma di temperatura 20°C to 150°C
Tipo Heating Circulator with Open Bath
Display LED
Capacità di riscaldamento 2 kW
Include 2 barbed fittings suitable for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 male)
Materiale Stainless Steel
Pressione max 0.35 bar
Modello CORIO CD-B13
Stabilità termica ±0.03°C
Dimensioni interne (L x P x A) 30 x 18 x 15 cm
Dimensioni (L x P x A) 40 x 38 x 42 cm
Peso (sistema metrico) 9.1 kg