Learn More
JULABO™ CORIO™ Refrigerated/Heating Circulator
Codice prodotto. 15410592
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
39 x 23 x 65 cm
41 x 44 x 41 cm
42 x 24 x 66 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15410592
Marca: JULABO™ 9012701
Quiet refrigerated/heating circulator with a great price-to-performance ratio. Ideal for all standard tasks in laboratories and industry.
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy pump change-over (internal and external circulation)
  • External pump connections (M16x1)
  • USB connection
  • Space-saving cooling coil design yields more usable space in the bath tank
  • Bath lid and drain tap included
  • Removable ventilation grid
  • Refrigeration unit without side vents
  • Class III (FL) according to DIN 12876-1
Specifica
Temperatura ambiente 5 to 40 °C
Descrizione Refrigerated - Heating Circulator
Capacità (sistema metrico) 3 to 4 L
Capacità di raffreddamento 0.22 kW at 20°C
Portata 15 L/min.
Gamma di temperatura -20°C to +150°C
Display LED
Capacità di riscaldamento 2 kW
Include 2 each barbed fitting for tubing 8 and 12 mm inner dia. (pump connections M16x1 male)
Materiale Stainless Steel
Pressione max 0.35 bar
Modello CORIO CD-200F
Stabilità termica ±0.03°C
Dimensioni (L x P x A) 39 x 23 x 65 cm
Peso (sistema imperiale) 57.4 lb.
Peso (sistema metrico) 26 kg
Wattage 1 kW