Learn More
Chroma Gesellschaft™ Perforatore per tappi
Per praticare fori nel sughero in modo efficiente e pulito. I perforatori per sughero Chroma Gesellschaft™ sono dotati di tubo tagliente con impugnatura di sicurezza sagomata sotto la flangia.
Marca:  Chroma Gesellschaft™ 3400
Codice prodotto. 12853952
  • 84.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With rod for clearing bores
  • Manufactured from brass
  • Sizes numbered consecutively from 1 upwards in each set
Specifica
Specifica
Perforatore per tappi
Brass
For boring holes in cork.
4 to 10 mm