Learn More
Fisherbrand™ Anelli in sughero
Anello di supporto per fiasche
6.00€ - 24.00€
Specifica
Product Type | Anello in sughero |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Supporto per fiasche |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12376447
|
Fisherbrand™
CR/19.5 |
160 mm | 195 mm |
24.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12366447
|
Fisherbrand™
CR/15 |
120 mm | 150 mm |
22.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12346447
|
Fisherbrand™
CR/07.6 |
45 mm | 75 mm |
6.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12386447
|
Fisherbrand™
CR/24 |
200 mm | 240 mm |
23.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12356447
|
Fisherbrand™
CR/11.2 |
85 mm | 115 mm |
14.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Anello di supporto per fiasche
Disponibili in diversi diametriSpecifica
Anello in sughero | |
Supporto per fiasche | |
1 ciascuno |