Learn More
Corning™ 0.25% Trypsin in HBSS w/o Calcium and Magnesium
Click to view available options
Quantità:
6 x 100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Content And Storage | -20°C |
| Forma | Liquid |
| Product Type | Cell Culture Dissociation Reagent |
| Sterilità | Sterile |
| Senza additivi | No Calcium, No Magnesium |
| pH | 7 to 7.6 |
| Quantità | 6 x 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .