Learn More
Corning™ 2.5% Trypsin in HBSS w/o Calcium, Magnesium and Phenol Red
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15343651
Click to view available options
Quantità:
6 x 100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 15343651
Marca: Corning™ 25054CI
Enzymatic dissociation reagents tested for porcine parvovirus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage -20°C
Forma Liquid
Product Type Cell Culture Dissociation Reagent
Sterilità Sterile
Senza additivi No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red
pH 7 to 7.6
Quantità 6 x 100 mL