Learn More
Corning™ Micropiastre da 384 pozzetti NBS
GREENER_CHOICE
Manufactured from medical grade polystyrene for strength. Corning™ 384-Well Solid Black or White Polystyrene Microplates are used for florescent and luminescent assays. Lot tested for opacity and low fluorescent/luminescent background.
Marca:  Corning™ 3820
489.93 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10109202
  • 549.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Designed to reduce well-to-well cross-talk during fluorescent and luminescent assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
(NBS) is a Corning proprietary treatment technology used on polystyrene microplates to create a nonionic hydrophilic surface (polyethylene oxide-like) that minimizes molecular interactions.
Non Binding
Polistirene
Da 5 a 40 μl
Non-binding
Flat Bottom (F-well)
50/Cs.
50/Cs.
Without Lid
16 x 24
Nero
384
Non-sterile
50 μl
Ideale per la riduzione del legante proteico e dell’acido nucleico a basse concentrazioni e l’aumento del rapporto segnale/rumore del dosaggio, dosaggi omogenei a fluorescenza su 384 pozzetti miniaturizzati
10/Pk.