Learn More
Corning™ Accutase™ Cell Detachment Solution, Liquid
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15323609
Click to view available options
Quantità:
1 x 100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 15323609
Marca: Corning™ 25058CI
Efficient, with gentle detachment of adherent cells within minutes
  • Include enzimi brevettati di origine marina, con attività proteolitica e collagenolitica
  • Elimina i passaggi di neutralizzazione o di lavaggio
  • Alternativa alla tripsina
  • Non contiene prodotti derivati da mammiferi o batteri
  • Massima vitalità per protocolli standardizzati per linee di cellule staminali mesenchimatiche umane (hMSC), linee di cellule staminali embrionali umane (hESC) e linee di cellule staminali neurali umane (hNSC), in colture a sospensione aderenti o con neurosfere
  • Testata per: sterilità con metodo di filtrazione a membrana USP, attività enzimatica con tetrapeptide cromogenico sintetico, distacco cellulare dalla plastica trattata per colture di tessuti
  • Usata per cellule derivanti dalla coltura di tessuti standard, in plastica con rivestimento adesivo e Advanced Surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Conservare a -20 °C
Forma Liquido
Sterilità Sterile
Formulazione 1X enzimi accutasi preparati in tampone PBS Dulbecco (0,2 g/l KCl, 0,2 g/l KH2PO5, 8 g/l NaCl e 1,15 g/l Na2HPO4) contenente 0,5 mm di EDTA·4Na e 3 mg/l di rosso fenolo.
Quantità 1 x 100 mL