Learn More
Corning™ Montavetrini di vetro BioCoat™ da n.1 tipo tedesco, rotondo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Rivestiti con una serie di substrati con matrice extracellulare. I vetrini coprioggetto Corning™ BioiCoat™ da in vetro tedesco 1 offrono una soluzione ideale per aumentare l'adesione cellulare e la crescita di un'ampia gamma di cellule primarie e cellule trasformate in colture con o senza siero.
Marca:  Corning™ 354085
Codice prodotto. 10220772
  • 344.00€ / pezzi 80
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Allerta:
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Corning™ BioCoat™ German Glass coverslips with surface treatment (see individual Specification tables for coating). Corning BioCoat products are an ideal solution for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and transformed cells in serum-free or serum-containing cultures. Corning offers custom coating capabilities.
Shelf life: ≥ 3 months from date of shipment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Slide Coverslip
No. 1 German Glass
Fluorescence imaging of live cells, confocal microscopy, high resolution and inverted microscopy, phase contrast microscopy
80
Poly-L Lysine
0.472 in.
12 mm
80