Learn More
Corning™ Montavetrini di vetro BioCoat™ da n.1 tipo tedesco, rotondo
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
22 mm
Trattamento superficiale:
Collagen Type I
Fibronectin
Poli-D-lisina/laminina
Poly-D Lysine
Poly-L Lysine
Dimensione della confezione:
pezzi 60
pezzi 80
Descrizione
Corning™ BioCoat™ German Glass coverslips with surface treatment (see individual Specification tables for coating). Corning BioCoat products are an ideal solution for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and transformed cells in serum-free or serum-containing cultures. Corning offers custom coating capabilities.
Shelf life: ≥ 3 months from date of shipment
Specifica
Specifica
| Tipo | Vetrini coprioggetto |
| Trattamento superficiale | Poli-D-lisina/laminina |
| Materiale | Vetro tedesco N. 1 |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.472 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Imaging a fluorescenza di cellule viventi, microscopia confocale, microscopia ad alta risoluzione e invertita, microscopia a contrasto di fase |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| N. per custodia | 80 |
| N. per confezione | 80 |