Learn More
Corning™ Montavetrini di vetro BioCoat™ da n.1 tipo tedesco, rotondo
Rivestiti con una serie di substrati con matrice extracellulare. I vetrini coprioggetto Corning™ BioiCoat™ da in vetro tedesco 1 offrono una soluzione ideale per aumentare l'adesione cellulare e la crescita di un'ampia gamma di cellule primarie e cellule trasformate in colture con o senza siero.
Marca: Corning™ 354086
Allerta:
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Descrizione
Corning™ BioCoat™ German Glass coverslips with surface treatment (see individual Specification tables for coating). Corning BioCoat products are an ideal solution for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and transformed cells in serum-free or serum-containing cultures. Corning offers custom coating capabilities.
Shelf life: ≥ 3 months from date of shipment
Specifica
Slide Coverslip | |
No. 1 German Glass | |
Fluorescence imaging of live cells, confocal microscopy, high resolution and inverted microscopy, phase contrast microscopy | |
80 |
Poly-D Lysine | |
0.472 in. | |
12 mm | |
80 |