Learn More
Corning™ BioCoat™ Angiogenesis System for Endothelial Cell Tube Formation
GREENER_CHOICE
Evaluate and quantitate endothelial cell invasion using real-time fluorescence and non-destructive sample preparation
Specifica
Dimensione del poro 3 μm
Tipo Microplate
Rivestimento superficiale BioCoat
Colore Black, Clear
No. of Wells 96
Visualizza altre specifiche
Includes: A Falcon™ 24-Multiwell Insert Plate and a non-tissue culture-treated 24-well receiver plate with lid
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10737894
Vedere i documenti
Corning™
354149
1 N/A
N/A
10244152
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
354150
5 N/A
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Highly reproducible assay system
  • Ideal for screening anti-angiogenic agents
  • Rapid image acquisition and data quantification
Specifica
Specifica
3 μm
BioCoat
96
Microplate
Black, Clear