Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I Inserts with PET Membrane
GREENER_CHOICE
Ideal for applications involving adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
365.94€ - 488.32€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
Requisiti di stoccaggio 2° to 8°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Tipo Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Tipo Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10133861
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
354598
0.3 μm Cell Culture Insert 1 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10488262
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
354482
1 μm Well Plate 2 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10366151
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
354442
0.45 μm Well Plate 4 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10295091
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
354444
0.4 μm Well Plate 2
488.32€
pezzi 24
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10122851
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
354540
3 μm Well Plate 4 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10526001
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
354541
3 μm Well Plate 2
471.71€
pezzi 24
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Each lot is tested for the ability to promote attachment and spreading of HT-1080 human fibrosarcoma cells
  • Tested and found negative for bacteria and fungi
  • Cellware is also tested for ability to promote firm attachment of rat cerebellar granule cells
  • Designed to closely mimic in vivo environments and enhance expression of cell-specific morphology
  • Matrix components are applied as an even, optically clear coating
  • All lots tested and found negative for bacteria and fungi; cellware is tested for the ability to promote firm attachment of rat cerebellar granule cells
For research use only.
Order Info
Bulk quantities are also available; contact your Fisher Scientific Customer Service Representative.
Specifica
Specifica
Adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
2° to 8°C