Learn More
Corning™ BioCoat™ Control Insert, PET Membrane
Use alongside BD BioCoat™ inserts when studying effects of the ECM component present on the BD BioCoat cell culture insert
295.00€ - 347.00€
Specifica
Materiale | PET |
---|---|
Tipo | Well Plate |
Requisiti di stoccaggio | 2° to 8°C |
N. per custodia | 24/Cs. |
Rivestimento superficiale | BioCoat Control |
Codice del prodotto | Marca | Inserti per piastra | Dimensione del poro | No. of Wells | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Inserti per piastra | Dimensione del poro | No. of Wells | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10303042
|
Corning™
354572 |
12 | 0.4 μm | 24 | 2 |
311.38€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10274901
|
Corning™
354578 |
12 | 8 μm | 24 | 2 |
314.23€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10109361
|
Corning™
354567 |
6 | 1 μm | 6 | 4 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10406421
|
Corning™
354569 |
12 | 1 μm | 24 | 2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10047911
|
Corning™
354573 |
6 | 3 μm | 6 | 4 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10057911
|
Corning™
354575 |
12 | 3 μm | 24 | 2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10574271
|
Corning™
354576 |
6 | 8 μm | 6 | 4 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10393032
|
Corning™
354570 |
6 | 0.4 μm | 6 | 4 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such as cell adhesion, growth, invasion, migration and/or differentiation.
Coatings include Corning Matrigel™ matrix, Fibronectin, Collagen, and Laminin.
Order Info
Supplied in ready-to-use Falcon™ Companion Tissue Culture Plates
Specifica
PET | |
2° to 8°C | |
BioCoat Control |
Well Plate | |
24/Cs. |