Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronectin HTS Multiwell Angiogenesis
Provides a standard format to increase the quality and reproducibility of in vitro endothelial cell migration assays
492.20€ - 4100.00€
Specifica
Dimensione del poro | 3 μm |
---|---|
Tipo | Multiwell Insert Plate |
Da utilizzare con (applicazione) | High Throughput Screening |
Rivestimento superficiale | Fibronectin |
Includes: A Falcon 24- and 96-Multiwell™ insert plate containing a fluorescence blocking, microporous polyethylene terephthalate (PET) membrane evenly coated with human fibronectin, an untreated receiver plate, and a lid
Codice del prodotto | Marca | Area di coltura | No. of Wells | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Area di coltura | No. of Wells | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10678892
|
Corning™
354144 |
0.3 cm2 | 24 | 5 |
2254.91€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10067911
|
Corning™
354143 |
0.3 cm2 | 24 | 1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10396602
|
Corning™
354148 |
0.08 cm2 | 96 | 5 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10778124
|
Corning™
354147 |
0.08 cm2 | 96 | 1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
HTS insert plates are arrays of individual cell culture inserts connected by a rigid, robotics-friendly holder. This single-unit design makes insert plates ideal for running automated, high throughput drug transport (Caco-2 cells) cell toxicity studies or cell migration and invasion studies.
Corning BioCoat HTS Caco-2 Assay System, PET Membrane Contains specially formulated serum-free medium, culture supplements, sodium butyrate, and the Corning BioCoat Fibrillar Collagen 24-well insert system
Specifica
3 μm | |
Multiwell Insert Plate | |
High Throughput Screening | |
Fibronectin |