Learn More
Corning™ BioCoat™ Gelatin Rectangular Canted Neck Culture Flasks w/Vented Cap
GREENER_CHOICE
Pre-coating with gelatin (obtained from porcine gelatin) eliminates time-consuming preparation
97.94€ - 585.00€
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Materiale chiusura Phenolic
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Da utilizzare con (applicazione) For adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
Stile collo Canted
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca N. per custodia Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. per custodia Prezzo Quantità e disponibilità  
10125530
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
354488
5
97.94€
pezzi 5
Spedizione stimata: 26-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10072501
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
356488
50
585.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 26-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Corning BioCoat Gelatin cultureware provides an attachment and growth promoting substrate for the culture of a variety of cell types. Gelatin is commonly used in the culture of vascular endothelial cells, muscle, embryonic stem (ES) cells, and F9 teratocarcinoma cells. It is also suitable for promoting adhesion of transfected cell types. Gelatin is a heterogeneous mixture of water-soluble proteins derived through the hydrolysis of Collagen.
Applications include:
  • Promotion of cell attachment and spreading
  • Culture of normal and transfected F9 teratocarcinoma cells for gene expression studies
  • Culture of HUVEC for E-Selectin7 expression and VEGF induction8
Source
  • Gelatin, porcine
  • Quality Control
    • Tested for ability to promote proliferation of HUVECs
    • Tested and found negative for bacteria and fungi
    Storage
  • 4°C to 30°C under dry conditions.
  • Specifica
    Specifica
    8.45 oz.
    250 mL
    Canted
    Gelatin
    Phenolic
    For adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
    Rectangular