Learn More
Corning™ Camera di invasione BioCoat™ Matrigel™: Con matrice BD Matrigel
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Provide rapid and reproducible quantification of cell invasion in vitro. Corning™ BioCoat™ Matrigel™ Invasion Chamber with Corning Matrigel Matrix™ cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such as cell adhesion, growth, invasion, migration and differentiation.
629.02€ - 700.00€
Specifica
Materiale | PET |
---|---|
Dimensione del poro | 8 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | Studies in which minimal interference by growth factors is desirable |
N. per custodia | 24/Cs. |
Rivestimento superficiale | Matrigel™ Matrix |
Codice del prodotto | Marca | Inserti per piastra | Quantità | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Inserti per piastra | Quantità | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11563570
![]() |
Corning™
354481 |
6 | 4 | 4.2 cm2 |
700.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11553570
![]() |
Corning™
354480 |
24 | 2 | 0.3 cm2 |
629.02€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
La matrice Corning™ Matrigel è costituita da una membrana basale solubile estratta da forme di tumore Engelbreth-Holm-Swarm nel ratto che, quando viene ricostituita a temperatura ambiente, forma un gel. Disponibile in formati predisposti per applicazioni quali inserti per colture cellulari, camere di invasione e materiale per colture cellulari. La matrice Corning Matrigel è particolarmente indicata per la coltura di cellule polarizzate, come le cellule epiteliali. Promuove la differenziazione di epatociti, cellule epiteliali mammarie e cellule muscolari lisce. Promuove inoltre la formazione di tubuli capillari delle cellule endoteliali e la rigenerazione dei neuriti e può essere utilizzata per test di angiogenesi.
- Sono disponibili due configurazioni della matrice — camere con matrice Corning Matrigel e con matrice GFR (fattore di crescita ridotto) Matrigel
- Consente l'invasione di cellule HT-1080 (cellule invasive di fibrosarcoma umano) mediante pori da 8 μm ed esclude l'invasione di cellule 3T3 (linea cellulare non invasiva di fibroblasti del ratto)
- Camere con matrice GFR Matrigel ideate per l'impiego in studi nei quali sia auspicabile un'interferenza minima con i fattori di crescita
Specifica
PET | |
Studies in which minimal interference by growth factors is desirable | |
Matrigel™ Matrix |
8 μm | |
24/Cs. |