missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ BioCoat™ Matrigel Matrix Multiwell Plates
Cell culture microplate
556.08€ - 562.77€
Specifica
Colore chiusura | Clear |
---|---|
Chiusura inclusa | Yes |
Materiale chiusura | Polystyrene |
Forma del fondo | Flat |
Colore | Clear |
Includes: Lid
Codice del prodotto | Marca | Conteggio pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Conteggio pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10717341
|
Corning™
354432 |
6 |
556.08€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10346011
|
Corning™
354433 |
24 |
562.77€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
For Customers in California only: WARNING Please refer to Safety Data Sheet (SDS) Section 15 or Letter in Lieu for more information regarding California Proposition 65.
Specifica
Clear | |
Polystyrene | |
Clear | |
Rectangular | |
ECM/Attachment Factors | |
Elicitation of tissue-specific cellular morphology and protein production in epithelial cells, differentiation of endothelial, muscle and neuronal cells, development of three-dimensional matrix model systems | |
2/Cs. | |
-20°C |
Yes | |
Flat | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
Multi-well Cell Culture Plate | |
Lid | |
1/Pk. |